Learn More
1-[5-(Hidroximetil)-2-furilo]-2-metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-4,8-diol, TRC
Código de producto. 30137875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137875 5 mg 5 miligramos
30003299 25 mg 25 miligramos
30011433 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8257455MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1312706-18-5
Fórmula molecular C15H17NO4
Peso molecular (g/mol) 275.3
Sinónimo 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[5-(hydroxymethyl)-2-furanyl]-2-methyl-4,8-isoquinolinediol;
SMILES OC1CN(C)C(C2=CC=C(CO)O2)C3=C1C=CC=C3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[5-(Hydroxymethyl)-2-furyl]-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4,8-diol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17NO4/c1-16-7-12(19)10-3-2-4-11(18)14(10)15(16)13-6-5-9(8-17)20-13/h2-6,12,15,17-19H,7-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.1158