Learn More
1,5-Hexadiyna, 50 % en pentano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393467 2 g 2 g
11303477 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 018720.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 628-16-0 | C6H6 | 78.114 g/mol
1,5-Hexadiyne is used in the preparation of bisdehydro[12]annulene and biphenylene. It is also used as an important starting material in the preparation of (5Z,9Z)-5,9-hexadecadienoic acid. Further, it is involved in the preparation of linear organotin polymers by reaction with organotin dihydrides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-16-0
Fórmula molecular C6H6
Peso molecular (g/mol) 78.114
Número MDL MFCD00014924
Clave InChI YFIBSNDOVCWPBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-hexadiyne, dipropargyl, bipropargyl, hc#cch2ch2c#ch, 1,5-hexadiyne in pentane, hccch2ch2cch, acmc-1b142, 1,5-hexadiyne 6ci, 8ci, 9ci, 1,5-hexadiyne solution, 50 wt. % in pentane 1g
PubChem CID 69402
ChEBI CHEBI:37821
Nombre IUPAC hexa-1,5-diyna
SMILES C#CCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Hexadiyne
Densidad 0.805 g/mL
Temperatura de inflamación -2°C (29°F)
Cantidad 2 g
Número UN UN3295
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 % en pentano
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,5-Hexadiyne, 50% in pentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Pentane, 1,5-Hexadiyne