Learn More
1,5-Hexadien-3-ol, TRC
Código de producto. 30135626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135626 5 g 5 g
30010829 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135626 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2911055G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 924-41-4
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.14
Sinónimo 3-Hydroxy-1,5-hexadiene, 1,5-Hexadiene-3-ol, NSC 102761;
Nombre IUPAC hexa-1,5-dien-3-ol
SMILES C=CC(O)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Hexadien-3-ol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-4,6-7H,1-2,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0732