Learn More
Ácido 1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30398443
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30398443 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30398443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF4985051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylic acid
CAS 1535166-43-8
Fórmula molecular C13 H15 F N2 O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 5-fluoro AB-PINACA 3-carboxyindazole metabolite
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15FN2O2/c14-8-4-1-5-9-16-11-7-3-2-6-10(11)12(15-16)13(17)18/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9H2,(H,17,18)
SMILES OC(=O)c1nn(CCCCCF)c2ccccc12
Nombre IUPAC Ácido 1-(5-fluoropentil)indazol-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 250.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1118