Learn More
Ácido 1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylic acid |
| CAS | 1535166-43-8 |
| Fórmula molecular | C13 H15 F N2 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-fluoro AB-PINACA 3-carboxyindazole metabolite |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15FN2O2/c14-8-4-1-5-9-16-11-7-3-2-6-10(11)12(15-16)13(17)18/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9H2,(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)c1nn(CCCCCF)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-(5-fluoropentil)indazol-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 250.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.1118 |