Learn More
1-(5-Fluoro-2-hidroxifenil)etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10567644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10567644 10 g 10 g
10031134 50 g 50 g
10294684 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10567644 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB04130EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 394-32-1
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Clave InChI KOFFXZYMDLWRHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 5-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl-1-ethanone, 2-hydroxy-5-fluoroacetophenone, 2'-hydroxy-5'-fluoroacetophenone, ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl, 5'-fluoro-2'-hydroxy acetophenone, 5'-fluoro-2'-hydroxy-acetophenone
PubChem CID 95992
Nombre IUPAC 1-(5-fluoro-2-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal FC6H3(OH)COCH3
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 97%