Learn More
1-(5-fluoro-2-hidroxifenil)-2-(trifenilfosforanilideno)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)-2-(triphenylphosphoranylidene)ethanone |
| CAS | 797054-15-0 |
| Fórmula molecular | C26H20FO2P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)-2-(triphenyl-lambda5-phosphoranylidene)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H20FO2P/c27-20-16-17-25(28)24(18-20)26(29)19-30(21-10-4-1-5-11-21,22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23/h1-19,28H |
| SMILES | Oc1ccc(F)cc1C(=O)C=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Peso molecular (g/mol) | 414.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.1185 |