Learn More
1-(5-Etil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-N-metilmetamina, TRC
Código de producto. 30180327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180327 50 mg 50 miligramos
30180043 100 mg 100 miligramos
30179890 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB43538350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1177321-30-0
Fórmula molecular C6 H11 N3 O
Peso molecular (g/mol) 141.171
Sinónimo 5-Ethyl-N-methyl-1,2,4-oxadiazole-3-methanamine, [(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methyl](methyl)amine
Nombre IUPAC 1-(5-etil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-N-metilmetanamina
SMILES CCc1onc(CNC)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-N-methylmethanamine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11N3O/c1-3-6-8-5(4-7-2)9-10-6/h7H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.09