Learn More
1,5-difenilcarbohidracida, polvo, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15538784 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15538784 25 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 25 g
1 options
Código de producto. 15538784 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor K62003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 140-22-7
Fórmula molecular C13H14N4O
Peso molecular (g/mol) 242.282
Clave InChI KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
Nombre IUPAC 1,3-dianilinourea
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Diphenylcarbohydrazide
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.28
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,5-Diphenylcarbazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Diphenylcarbazide