Learn More
1,5-Difenilcarbazona, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10570911 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
10 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10570911 10 g Tarro de cristal 10 GR
1 options
Código de producto. 10570911 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/4850/45
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 538-62-5
Punto de fusión 153°C
Color Naranja
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C13H12N4O
Número MDL 3024
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,5-diphenylcarbazone, diazenecarboxylic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, unii-5uyj4r0d5t, phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide, sym-diphenylcarbazone, 5uyj4r0d5t, chembl79409, 3-hydroxy-1,5-diphenylformazan, phenyldiazenecarboxylic acid 2-phenylhydrazide, 3-phenylamino-1-phenylimino urea
Clave InChI ZFWAHZCOKGWUIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)N=NC2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC 1-anilino-3-fenoliminourea
Peso molecular (g/mol) 240.266
PubChem CID 10860
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.26g/mol
Forma física Sólido en polvo