Learn More
Compuesto de 1,5-difenilcarbazona con 1,5-difenilcarbazida (grado técnico), TRC
Código de producto. 30374653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374653 50 g
30376756 10 g
30382506 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30374653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48735350G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-62-5
Fórmula molecular C13 H12 N4 O
Peso molecular (g/mol) 240.261
Nombre IUPAC (3E)-1-anilino-3-feniliminourea
SMILES O=C(NNc1ccccc1)\N=N\c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Diphenylcarbazone Compound With 1,5-Diphenylcarbazide
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.101