Learn More
1,5-Difenilcarbazida, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10365940 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10365940 25 g Jarra para polvos de plástico 25 GR
1 options
Código de producto. 10365940 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/4750/46
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 140-22-7
Punto de fusión 173°C
Color Beige
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular C13H14N4O
Número MDL 3013
Cantidad 25 g
Sinónimo 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
Clave InChI KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC 1,3-dianilinourea
Peso molecular (g/mol) 242.282
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.28g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,5-Diphenylcarbazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.