Learn More
1,5-Difenilcarbazida, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497976 100 g 100 g
11487976 25 g 25 g
11407986 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14060.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 140-22-7 | C13H14N4O | 242.282 g/mol
1,5-Diphenylcarbazide is used in the colorimteric determination of chromium, osmium as well as in the detection of cadmium, mercury, magnesium, emetine and aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,5-difenilcarbazida se utiliza en la determinación colorimérica de cromo y osmio, así como en la detección de cadmio, mercurio, magnesio, emetina y aldehídos.
Solubilidad
Soluble en ácido acético glacial, alcohol y acetona. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y la luz. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-22-7
Fórmula molecular C13H14N4O
Peso molecular (g/mol) 242.282
Número MDL MFCD00003013
Clave InChI KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
Nombre IUPAC 1,3-dianilinourea
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Diphenylcarbazide
Punto de fusión 170°C to 176°C
Cantidad 100 g
Beilstein 752039
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,3321
Información de solubilidad Soluble in glacial acetic acid,alcohol and acetone. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.28
Porcentaje de pureza ≥97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,5-Diphenylcarbazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Diphenylcarbazide