Learn More
1,5-Difenil-3-metilpirazol, TRC
Código de producto. 30388759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388759 200 mg
30376692 25 mg
30385638 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494883200MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3729-90-6
Fórmula molecular C16H14N2
Peso molecular (g/mol) 234.3
SMILES Cc1cc(c2ccccc2)n(n1)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Diphenyl-3-methylpyrazole
Cantidad 200 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N2/c1-13-12-16(14-8-4-2-5-9-14)18(17-13)15-10-6-3-7-11-15/h2-12H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.1157