Learn More
1,5-Difenil-1,5-pentanodiona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10556402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10556402 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10556402 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 409010100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 5-Diphenyl-1, 5-pentanedione
Nombre de nota 99%
CAS 6263-83-8
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 64°C to 67°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C17H16O2
Número MDL MFCD00051401
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,3-dibenzoylpropane, 1,5-diphenyl-1,5-pentanedione, 1,5-pentanedione, 1,5-diphenyl, 1,5-diphenyl-1,5-pentadione, 1,5-pentadione, maybridge3_005349, acmc-1b50l, 1,5-diphenyl-1,5-pentandione, 1,5-diphenyl-pentane-1,5-dione
Clave InChI YOLLTWVIOASMFW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCC(=O)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC 1,5-difenilpentano-1,5-diona
Peso molecular (g/mol) 252.31
PubChem CID 80432
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.31
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino