Learn More
1,5-Dioxaspiro[5.5]undec-3-en-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Dioxaspiro[5.5]undec-3-en-2-one |
| CAS | 94691-90-4 |
| Fórmula molecular | C9H12O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O3/c10-8-4-7-11-9(12-8)5-2-1-3-6-9/h4,7H,1-3,5-6H2 |
| SMILES | O=C1OC2(CCCCC2)OC=C1 |
| Nombre IUPAC | 1,5-dioxaspiro[5.5]undec-2-en-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 168.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0786 |