Learn More
1,5-dinitronaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Dinitronaphthalene |
| CAS | 605-71-0 |
| Fórmula molecular | C10 H6 N2 O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1,5-Dinitronaphthalene, Naphthalene, 1,5-dinitro- (8CI, 9CI, ACI), 1,5-Dinitronaphthalene (ACI), NSC 20593 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6N2O4/c13-11(14)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12(15)16/h1-6H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc2c(cccc12)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,5-dinitronaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 218.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.0328 |