Learn More
1,5-dinitronaftaleno-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Dinitronaphthalene-D6 |
| CAS | 1219804-48-4 |
| Fórmula molecular | C10 D6 N2 O4 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1,5-Dinitronaphthalene-d6, 1,5-Dinitronaphthalene-2,3,4,6,7,8-d6, 1,5-Dinitronaphthalene-D6, 4,8-Dinitronaphthalene-1,2,3,5,6,7-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H6N2O4/c13-11(14)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12(15)16/h1-6 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c(c2c1[2 H])[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,5,6,7-hexadeuterio-4,8-dinitronaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 224.2026 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0704 g/mol |
| Mostrar más |