Learn More
1,5-Dinitronaftaleno, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449060 25 g 25 g
11459060 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449060 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13869.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 605-71-0 | C10H6N2O4 | 218.168 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 605-71-0
Fórmula molecular C10H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 218.168
Número MDL MFCD00003916
Clave InChI ZUTCJXFCHHDFJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 1,5-dinitro, naphthalene, dinitro, unii-ui2s14iw4t, ccris 6028, ui2s14iw4t, napththalene, 1,5-dinitro, 1,5 or 1,8-dinitronaphthalene, acmc-1bixi, 1,5-dinitro naphthalene, 1,5-dinitro-naphthalene
PubChem CID 11803
ChEBI CHEBI:50640
Nombre IUPAC 1,5-dinitronaftaleno
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2[N+](=O)[O-])C(=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dinitronaphthalene
Punto de fusión 214°C to 218°C
Densidad 1.586
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 527184
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.17
Porcentaje de pureza ≥97%