Learn More
1,5-Dimetilhexilamina, TRC
Código de producto. 30137890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137890 10 g 10 g
17921295 1 g 1 g
17924535 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47319510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 543-82-8
Fórmula molecular C8 H19 N
Peso molecular (g/mol) 129.24
Sinónimo 2-Heptanamine, 6-methyl-, Hexylamine, 1,5-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-2-heptanamine, (±)-1,5-Dimethylhexylamine, (±)-2-Amino-6-methylheptane, (±)-6-Methyl-2-heptanamine, 1,5-Dimethylhexanamine, 1,5-Dimethylhexylamine, 2-Amino-6-methylheptane, 2-Isooctylamine, 2-Methyl-6-aminoheptane, 6-Amino-2-methylheptane, 6-Methyl-2-heptylamine, Amidrine, Isoctaminum, Octodrin, Octodrine, SKF 51, Vaporpac, dl-2-Amino-6-methylheptane, dl-2-Isooctylamine, α,ε-Dimethylhexylamine
Nombre IUPAC 6-metilheptán-2-amina
SMILES CC(C)CCCC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dimethylhexylamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.1517
Porcentaje de pureza >95%