Learn More
Clorhidrato de 1,5-dimetilhexilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octodrine hydrochloride |
| CAS | 5984-59-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H19 N . Cl H |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Heptanamine, 6-methyl-, hydrochloride (1:1), 2-Heptanamine, 6-methyl-, hydrochloride (9CI), Hexylamine, 1,5-dimethyl-, hydrochloride (8CI), 2-Amino-6-methylheptane hydrochloride, 2-Isooctylamine hydrochloride, NSC 27116, 6-Methylheptan-2-amine hydrochloride, Octodrine hydrochloride, 6-Methyl-2-heptanamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H19N.ClH/c1-7(2)5-4-6-8(3)9;/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)CCCC(C)N |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 6-metilheptan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 165.7 |
| Mostrar más |