Learn More
1,5-Dimetil Pentanodioato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glutaric acid dimethyl ester |
| CAS | 1119-40-0 |
| Fórmula molecular | C7 H12 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, Glutaric acid, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI), Pentanedioic acid, dimethyl ester (9CI), 1,5-Dimethyl pentanedioate, DBE 5, Dimethyl 1,3-propanedicarboxylate, Dimethyl glutarate, Dimethyl pentanedioate, Methyl glutarate, NSC 58578, Glutaric acid dimethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | pentanodioato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 160.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0736 |