Learn More
1,5-Citrato de Dimetilo, TRC
Código de producto. 30384848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30384848 10 g -
30382911 25 g -
30382345 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384848 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47086010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53798-96-2
Fórmula molecular C8H12O7
Peso molecular (g/mol) 220.18
Sinónimo 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid 1,3-Dimethyl Ester, sym-Dimethyl Citrate, 2-Hydroxy-4-methoxy-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)-4-oxobutanoic Acid, α,α'-Dimethyl Citrate
SMILES COC(=O)CC(CC(=O)OC)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dimethyl Citrate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O7/c1-14-5(9)3-8(13,7(11)12)4-6(10)15-2/h13H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12)/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0583