Learn More
Sal sódica del ácido [(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenil-2,3-dihidro-1H-pirazol-4-il)amino]metanosulfónico (sal sódica del 4-N-desmetilmetamizol), Mikromol™
Descripción
Sal sódica del ácido [(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenil-2,3-dihidro-1H-pirazol-4-il)amino]metanosulfónico (sal sódica del 4-N-desmetilmetamizol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ((1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino)methanesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 129-89-5 |
| Nombres de analitos o componentes | ((1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino)methanesulfonic Acid Sodium Salt |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H14 N3 O4 S . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino]methanesulfonic Acid Sodium Salt, 4-N-Desmethylmetamizole Sodium Salt, Melaminsulfone Sodium Salt, Metamizol Sodium Imp. E (EP) as Sodium Salt, Metamizole Sodium Monohydrate Impurity E as Sodium Salt, Metamizole Impurity E as Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N3O4S.Na/c1-9-11(13-8-20(17,18)19)12(16)15(14(9)2)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,13H,8H2,1-2H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CN1N(C(=O)C(=C1C)NCS(=O)(=O)[O-])c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | [(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenilpirazol-4-il)amino]metanosulfonato de sodio |
| Mostrar más |