Learn More
(1,5-Dimetil-1H-pirrol-2-il)metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10691883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10691883 1 g 1 g
10099561 250 mg 250 miligramos
10357494 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10691883 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP01447DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 118799-24-9
Fórmula molecular C7H12N2
Peso molecular (g/mol) 124.187
Clave InChI KMUHAJOXPNPERW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine, 1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1,5-dimethylpyrrol-2-yl methanamine, 1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methyl amine, 1-1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1,5-dimethylpyrrol-2-yl methylamine, 1-1,5-dimethylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1,5-dimethyl, 2-aminomethyl-1,5-dimethyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1,5-dimethyl-9ci
PubChem CID 737232
Nombre IUPAC (1,5-dimetilpirrol-2-il)metanamina
SMILES CC1=CC=C(N1C)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.19
Porcentaje de pureza 90%