Learn More
Ácido 1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15441699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441699 1 g 1 g
15451699 5 g 5 g
15461699 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64475.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5744-59-2
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.14
Número MDL MFCD00085040
Clave InChI PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic, acmc-209lyb, pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #
PubChem CID 587757
SMILES CN1N=C(C=C1C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Punto de fusión 170°C to 174°C
Cantidad 1 g
Beilstein 115917
Nombre IUPAC ácido 1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido