Learn More
Ácido 1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carboxílico, +95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10364322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10364322 1 g 1 g
10442064 10 g 10 g
10178264 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10364322 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12601DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 5744-59-2
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.14
Número MDL MFCD00085040
Clave InChI PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic, acmc-209lyb, pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #
PubChem CID 587757
SMILES CN1N=C(C=C1C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido 1,5-dimetilpirazol-3-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 95%