Learn More
Cloruro de 1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10405502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10405502 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10405502 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12602DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
CAS 49783-84-8
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H7ClN2O
Número MDL MFCD03407950
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1,5-dimethyl-9ci
Clave InChI BADBQYAILRGCBB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1N=C(C=C1C)C(Cl)=O
Nombre IUPAC cloruro de 1,5-dimetilpirazol-3-carbonilo
Peso molecular (g/mol) 158.59
PubChem CID 2776364
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.59
Porcentaje de pureza 97%