Learn More
(1,5-Dimetil-1H-pirazol-3-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10652243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10652243 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10190912 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10652243 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12609DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
CAS 153912-60-8
Fórmula molecular C6H10N2O
Peso molecular (g/mol) 126.159
Número MDL MFCD03659702
Clave InChI XJBMHIHXRARJJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-dimethyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1,5-dimethyl-1h-pyrazol-3-yl-methanol, 1,5-dimethylpyrazol-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-1,5-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-methanol,1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-3-hydroxymethyl-1h-pyrazole, 1,5-dimethyl-3-hydroxymethyl pyrazole, akos pao-0060, acmc-1cisl, 1,5-dimethylpyrazole-3-methanol
PubChem CID 2776366
Nombre IUPAC (1,5-dimetilpirazol-3-il)metanol
SMILES CC1=CC(=NN1C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 97%