Learn More
(1,5-Dimetil-1H-pirazol-3-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10190912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10190912 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10652243 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10190912 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12609CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 153912-60-8
Fórmula molecular C6H10N2O
Peso molecular (g/mol) 126.159
Número MDL MFCD03659702
Clave InChI XJBMHIHXRARJJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-dimethyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1,5-dimethyl-1h-pyrazol-3-yl-methanol, 1,5-dimethylpyrazol-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-1,5-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-methanol,1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-3-hydroxymethyl-1h-pyrazole, 1,5-dimethyl-3-hydroxymethyl pyrazole, akos pao-0060, acmc-1cisl, 1,5-dimethylpyrazole-3-methanol
PubChem CID 2776366
Nombre IUPAC (1,5-dimetilpirazol-3-il)metanol
SMILES CC1=CC(=NN1C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 97%