Learn More
1,5-Diisociananoftaleno, TRC
Código de producto. 30041152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041152 250 mg 250 miligramos
30040365 500 mg 500 miligramos
30012600 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD679083250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3173-72-6
Fórmula molecular C12H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 210.19
Sinónimo 1,5-Diisocyanatonaphthalene (ACI), 1,5-Naphthalenediol, diisocyanate (5CI), Isocyanic acid, 1,5-naphthylene ester (6CI, 8CI), 1,5-Naphthalene diisocyanate, 1,5-Naphthyl diisocyanate, 1,5-Naphthylene diisocyanate, 1,5-NDI, Naphthalene-1,5-diyl diisocyanate, NDI, NSC 240728
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2N=C=O)C(=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Diisocyanatonaphthalene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6N2O2/c15-7-13-11-5-1-3-9-10(11)4-2-6-12(9)14-8-16/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0429
Porcentaje de pureza >95%