Learn More
1,5-Diyodopentano, 97 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453537
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11453537 25 g 25 g
11463537 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11453537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17298.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 628-77-3 | C5H10I2 | 323.944 g/mol
1,5-Diiodopentane is used as a crosslinking reagent. It is used in the preparation of (iodoalkylaminocarbene)tungsten complexes. It is also used as alkylation to form unsubstituted cyclohexane. It is involved in the preparation of poly(1-vinyl imidazole-co-elthylene glycol methyl ether acrylate electrolytes and used for quasi-solid state dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 1,5-diyodopentano se utiliza como reactivo de entrecruzamiento. Se utiliza en la preparación de complejos de (yodoalquilaminocarbeno)tungsteno. También se utiliza como alquilación para formar ciclohexano no sustituido. Participa en la preparación de eelectrolitos de acrilato de éter metílico de glicol poli(1-vinilo imidazol-co-eltileno y se utiliza para las células solares de estado cuasi-sólido sensibilizadas con colorantes.
Solubilidad
inmiscible con agua.
Notas
sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-77-3
Fórmula molecular C5H10I2
Peso molecular (g/mol) 323.944
Número MDL MFCD00001101
Clave InChI IAEOYUUPFYJXHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentane, 1,5-diiodo, pentamethylene diiodide, 1,5-diiodopentan, pentane,5-diiodo, pubchem3853, acmc-20ap1i, 4-01-00-00317 beilstein handbook reference, iaeoyuupfyjxhn-uhfffaoysa, 1,5-diiodopentane, stab. with copper, 1,5-diiodopentane, contains copper as stabilizer
PubChem CID 12354
Nombre IUPAC 1,5-diyodopentano
SMILES C(CCI)CCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Diiodopentane
Nombre de nota stabilized with copper
Densidad 2.176
Punto de ebullición 128°C to 130°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.6012
Cantidad 25 g
Beilstein 1697281
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.94
Porcentaje de pureza 97%