Learn More
1,5-Dihidroxinaftaleno, TRC
Código de producto. 30011234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011234 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30011234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45349050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dihydroxynaphthalene
CAS 83-56-7
Fórmula molecular C10 H8 O2
Cantidad 50 g
Sinónimo 1,5-Dihydroxynaphthalene, 1,5-Dihydroxynaphthaline, 1,5-Naphthohydroquinone, C.I. 76625, Durafur Developer E, NSC 7202, Oxidation Base
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6,11-12H
SMILES Oc1cccc2c(O)cccc12
Nombre IUPAC naftaleno-1,5-diol
Peso molecular (g/mol) 160.169
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0524