Learn More
1,5-Dihidroxinaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351637 250 g 250 g
11361637 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04599.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 83-56-7 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
1,5-Dihydroxynaphthalene is an intermediate of synthetic mordant azo dyes. It is an intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyestuff fields and photograph industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,5-dihidroxinaftaleno es un intermedio de los colorantes azoicos mordientes sintéticos. Es un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, el campo de los colorantes y la industria fotográfica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-56-7
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.172
Número MDL MFCD00003980
Clave InChI BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-dihydroxynaphthalene, 1,5-naphthalenediol, 1,5-dihydroxy naphthalene, oxidation base, durafur developer e, 1,5-dihydroxynapthalene, unii-p25hc23vh6, 1,5-dihydroxynaphtalene, 1.5-naphthalenediol, pubchem22990
PubChem CID 6749
Nombre IUPAC naftaleno-1,5-diol
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2O)C(=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dihydroxynaphthalene
Punto de fusión ∽260°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 252°C (486°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 2044951
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 98%