Learn More
1,5-Dihidroxinaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15229616 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15229616 100 g 100 g
15239616 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15229616 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115001000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 83-56-7 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-56-7
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.17
Clave InChI BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-dihydroxynaphthalene, 1,5-naphthalenediol, 1,5-dihydroxy naphthalene, oxidation base, durafur developer e, 1,5-dihydroxynapthalene, unii-p25hc23vh6, 1,5-dihydroxynaphtalene, 1.5-naphthalenediol, pubchem22990
PubChem CID 6749
Nombre IUPAC naftaleno-1,5-diol
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2O)C(=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dihydroxynaphthalene
Punto de fusión 259.0°C to 261.0°C
Temperatura de inflamación 252°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C10H6(OH)2
Cantidad 100 g
Beilstein 06,98
Información de solubilidad Solubility in water: 0.6g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,5-Dihydroxynaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.