Learn More
1,5-dicloropentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Dichloropentane |
| CAS | 628-76-2 |
| Fórmula molecular | C5 H10 Cl2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | NSC 6210, Pentamethylene Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2 |
| SMILES | ClCCCCCCl |
| Nombre IUPAC | 1,5-dicloropentano |
| Peso molecular (g/mol) | 141.039 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.016 |