Learn More
1,5-dicloropentano, TRC
Código de producto. 30376646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376646 25 g 25 g
1 options
Codice prodotto. 30376646 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43496525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 1,5-Dichloropentane
CAS 628-76-2
Fórmula molecular C5 H10 Cl2
Cantidad 25 g
Sinónimo NSC 6210, Pentamethylene Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
SMILES ClCCCCCCl
Nombre IUPAC 1,5-dicloropentano
Peso molecular (g/mol) 141.039
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.016
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.