Learn More
1,5-dicloropentano, TRC
Código de producto. 30380847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380847 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30380847 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD434965100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dichloropentane
CAS 628-76-2
Fórmula molecular C5 H10 Cl2
Cantidad 100 g
Sinónimo NSC 6210, Pentamethylene Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
SMILES ClCCCCCCl
Nombre IUPAC 1,5-dicloropentano
Peso molecular (g/mol) 141.039
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.016