Learn More
1,5-Dicloropentano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479643 500 g 500 g
11459643 25 g 25 g
11469643 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479643 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12433.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 628-76-2 | C5H10Cl2 | 141.035 g/mol
1,5-Dichloropentane is used in the preparation of symmetrical sulfide, tetrydrothiopyran (thiane) by reaction with sodium sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,5-dicloropentano se utiliza en la preparación de sulfuro simétrico, tetridrotiopirano (tiano) por reacción con sulfuro de sodio.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter y cloroformo. No miscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-76-2
Fórmula molecular C5H10Cl2
Peso molecular (g/mol) 141.035
Número MDL MFCD00001017
Clave InChI LBKDGROORAKTLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentamethylene chloride, pentane, 1,5-dichloro, pentamethylene dichloride, amylene chloride, unii-6n4a5v83we, 1,5-dichlorobutane, pentane,5-dichloro, acmc-1ay6s, 1,5-bis chloranyl pentane, wln: g5g
PubChem CID 12353
Nombre IUPAC 1,5-dicloropentano
SMILES C(CCCl)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dichloropentane
Punto de fusión -72°C
Densidad 1.103
Punto de ebullición 182°C
Temperatura de inflamación 26°C (78°F)
Fórmula lineal Cl(CH2)5Cl
Índice de refracción 1.457
Cantidad 500 g
Número UN UN1152
Beilstein 1732340
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether and chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.04
Porcentaje de pureza 98%