Learn More
1,5-Diclorantraquinona, TRC
Código de producto. 30381751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381751 10 g -
30378808 1 g -
30376643 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381751 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43199510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82-46-2
Fórmula molecular C14H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 277.1
Sinónimo 1,5-Dichloro-9,10-anthracenedione, 1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone, 1,5-Dichloroanthraquinone, NSC 13969
SMILES Clc1cccc2C(=O)c3c(Cl)cccc3C(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dichloroanthraquinone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6H