Learn More
1,5-Dicloroantraquinona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424107 50 g 50 g
11434107 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19534.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 82-46-2 | C14H6Cl2O2 | 277.1 g/mol
1,5-Dichloroanthraquinone undergoes a solid-state transformation at 470 K. The two modifications are very similar, except that a is greater than b above the transition temperature and the inverse is at room temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,5-dicloroantraquinona sufre una transformación de estado sólido a 470 K. Las dos modificaciones son muy similares, excepto por ser a superior a b por encima de la temperatura de transición y a la inversa a temperatura ambiente.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82-46-2
Fórmula molecular C14H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 277.1
Número MDL MFCD00001190
Clave InChI MQIUMARJCOGCIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-dichloroanthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1,5-dichloro, 1,5-dichloro-9,10-anthraquinone, 1,5-dichloranthrachinon, unii-s335v6mf9e, anthraquinone, 1,5-dichloro, 1,5-dichloranthrachinon czech, 1, 5-dichloroanthraquinone, 1,5-dichloroanthra-9,10-quinone, 1,5 dichloro aq
PubChem CID 6711
Nombre IUPAC 1,5-Dicloroantraceno-9,10-diona
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dichloroanthraquinone
Punto de fusión 245°C to 249°C
Cantidad 50 g
Beilstein 402592
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.11
Porcentaje de pureza 96%