Learn More
1,5-Dicloro-2-metoxi-4-(4-nitrofenoxi)benceno, TRC
Código de producto. 30377264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30377264 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30377264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435145250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dichloro-2-methoxy-4-(4-nitrophenoxy)benzene
CAS 125138-49-0
Fórmula molecular C13H9Cl2NO4
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9Cl2NO4/c1-19-12-7-13(11(15)6-10(12)14)20-9-4-2-8(3-5-9)16(17)18/h2-7H,1H3
SMILES COc1cc(Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC 1,5-dicloro-2-metoxi-4-(4-nitrofenoxi)benceno
Peso molecular (g/mol) 314.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.9909