Learn More
1,5-Dicloro-2,4-dinitrobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396936 25 g 25 g
11386936 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06652.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3698-83-7 | C6H2Cl2N2O4 | 236.992 g/mol
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,5-dicloro-2,4-dinitrobenceno se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3698-83-7
Fórmula molecular C6H2Cl2N2O4
Peso molecular (g/mol) 236.992
Número MDL MFCD00024186
Clave InChI ZPXDNSYFDIHPOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dichloro-4,6-dinitrobenzene, benzene, 1,5-dichloro-2,4-dinitro, 2,4-dichloro-1,5-dinitrobenzene, 4,6-dichloro-1,3-dinitrobenzene, unii-6enc7c8zr0, 6enc7c8zr0, 1,5-dichloro-2,4-dinitro-benzene, 1,3,-dichloro-4,6-dinitrobenzene, 1,5-dichlor-2,4-dinitrobenzol, 2,5-dinitrobenzene
PubChem CID 77286
Nombre IUPAC 1,5-dicloro-2,4-dinitrobenceno
SMILES C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene
Punto de fusión 98°C to 103°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 1685438
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237
Porcentaje de pureza 97%