Learn More
1,5-Dicloro-2,4-dinitrobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11386936 5 g 5 g
11396936 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06652.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3698-83-7 | C6H2Cl2N2O4 | 236.992 g/mol
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,5-dicloro-2,4-dinitrobenceno se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3698-83-7
Fórmula molecular C6H2Cl2N2O4
Peso molecular (g/mol) 236.992
Número MDL MFCD00024186
Clave InChI ZPXDNSYFDIHPOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dichloro-4,6-dinitrobenzene, benzene, 1,5-dichloro-2,4-dinitro, 2,4-dichloro-1,5-dinitrobenzene, 4,6-dichloro-1,3-dinitrobenzene, unii-6enc7c8zr0, 6enc7c8zr0, 1,5-dichloro-2,4-dinitro-benzene, 1,3,-dichloro-4,6-dinitrobenzene, 1,5-dichlor-2,4-dinitrobenzol, 2,5-dinitrobenzene
PubChem CID 77286
Nombre IUPAC 1,5-dicloro-2,4-dinitrobenceno
SMILES C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Nombre del producto químico o material 1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene
Punto de fusión 98°C to 103°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 1685438
Formula Weight (peso de la fórmula) 237
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.