Learn More
1,5-Dibromopentano, TRC
Código de producto. 30388081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388081 25 g
30385045 100 g
30387958 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42559025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-24-0
Fórmula molecular C5 H10 Br2
Peso molecular (g/mol) 229.9409
Sinónimo Pentane, 1,5-dibromo-, 1,5-Dibromopentane, 1,5-Pentanedibromide, NSC 5373, Pentamethylene bromide, Pentamethylene dibromide
Nombre IUPAC 1,5-dibromopentano
SMILES BrCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dibromopentane
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10Br2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.9149