Learn More
1,5-Dibromopentano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438387 100 g 100 g
11448387 500 g 500 g
11458387 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18465.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-24-0 | C5H10Br2 | 229.943 g/mol
1,5-Dibromopentane is used in the preparation of 1,5-di-Grignard reagent and novel spirocyclic pyrrolidones. It acts as a growth supplement for Yarrowia lipolytica 3589, a tropical marine yeast. It is involved in the synthesis of N-alkylated piperidine as well as tetrydrothiopyran (thiane) by reaction with primary amine and sodium sulfide respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,5-dibromopentano se utiliza en la preparación de pirrolidonas espirocíclicas nuevas y 1,5-di-reactivos de Grignard. Actúa como un suplemento de crecimiento para Yarrowia lipolytica 3589, un hongo marino tropical. Participa en la síntesis de la piperidina N-alquilada y el tetridotiopirano (tiano) por reacción con amina primaria y sulfuro de sodio respectivamente.
Solubilidad
Miscible con agua, ligeramente miscible con cloroformo y benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-24-0
Fórmula molecular C5H10Br2
Peso molecular (g/mol) 229.943
Número MDL MFCD00000268
Clave InChI IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8100
Nombre IUPAC 1,5-dibromopentano
SMILES C(CCBr)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dibromopentane
Punto de fusión -34°C
Densidad 1.688
Punto de ebullición 224°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.5122
Cantidad 100 g
Beilstein 1209245
Sinónimo pentamethylene bromide, pentane, 1,5-dibromo, pentamethylene dibromide, unii-b8q228qys1, pentane-1,5-dibromide, 1,5-dibromo-pentane, 1,5-pentane dibromide, pentane,1,5-dibromo, br ch2 5br, ccris 8918
Información de solubilidad Miscible with water,slightly miscible with chloroform and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.95
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,5-Dibromopentane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Dibromopentane