Learn More
1,5-dibromopentano-1,1,5,5-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Dibromopentane-1,1,5,5-d4 |
| CAS | 1219803-90-3 |
| Fórmula molecular | C5 D4 H6 Br2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1,5-Dibromopentane-1,1,5,5-d4, 1,5-Dibromopentane-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10Br2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2/i4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Br)CCCC([2H])([2H])Br |
| Nombre IUPAC | 1,5-dibromo-1,1,5,5-tetradeuteriopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 233.966 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.94 |