Learn More
1,5-dibromopentano-1,1,5,5-d4, CDN
Código de producto. 30322318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30322318 0.25 g 0.25 g
30319010 0.1 g 0.10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30322318 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND60710.25G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dibromopentane-1,1,5,5-d4
CAS 1219803-90-3
Fórmula molecular C5 D4 H6 Br2
Cantidad 0.25 g
Sinónimo 1,5-Dibromopentane-1,1,5,5-d4, 1,5-Dibromopentane-d4
Fórmula InChI InChI=1 S/C5H10Br2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2/i4D2,5D2
SMILES [2 H]C([2 H])(Br)CCCC([2 H])([2 H])Br
Nombre IUPAC 1,5-dibromo-1,1,5,5-tetradeuteriopentano
Peso molecular (g/mol) 233.966
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.94 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity