Learn More
1,5-dibromoantraceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Dibromoanthracene |
| CAS | 3278-82-8 |
| Fórmula molecular | C14H8Br2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-5-1-3-9-7-12-10(8-11(9)13)4-2-6-14(12)16/h1-8H |
| SMILES | Brc1cccc2cc3c(Br)cccc3cc12 |
| Nombre IUPAC | 1,5-dibromoantraceno |
| Peso molecular (g/mol) | 336.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.8993 |