Learn More
1,5-Dibromo-3-metilpentano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428887 25 g 25 g
11418887 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20521.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4457-72-1 | C6H12Br2 | 243.97 g/mol
1,5-Dibromo-3-methylpentane is used as a chemical reagent, pharmaceutical intermediate, pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,5-dibromo-3-metilpentano se utiliza como reactivo químico, intermediario farmacéutico y en la investigación farmacéutica.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4457-72-1
Fórmula molecular C6H12Br2
Peso molecular (g/mol) 243.97
Número MDL MFCD00039200
Clave InChI YDPZWUMQKMLLHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1,5-dibromopentane, 1,5-dibromo-3-methyl-pentane, pentane, 1,5-dibromo-3-methyl, acmc-20ap1m, pentane,1,5-dibromo-3-methyl, 1,5-dibromo-3-methylpentane 5g
PubChem CID 138258
Nombre IUPAC 1,5-Dibromo-3-metilpentano
SMILES CC(CCBr)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dibromo-3-methylpentane
Densidad 1.58
Punto de ebullición 233°C
Temperatura de inflamación 101°C (214°F)
Fórmula lineal BrCH2CH2CH(CH3)CH2CH2Br
Índice de refracción 1.508
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.98
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,5-Dibromo-3-methylpentane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Dibromo-3-methylpentane